Documenti fondamentali
12020AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
1.855,00 €
1.855,00 €
Prezzo di listino2.650,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.855,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.855,00 €
Prezzo di listino2.650,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® T, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L63
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
teicoplanin glycopeptide phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.8-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
CHIROBIOTIC® T e T2 hanno come selettore chirale la teicoplanina. Offrono una selettività unica per numerose classi di molecole, aminoacidi specificamente non derivatizzati α, β, γ e ciclici, aminoacidi N-derivatizzati, acidi idrossi-carbossilici, composti acidi inclusi gli acidi carbossilici e i fenoli, piccoli peptidi, analiti aromatici neutri e aromatici ciclici e ammine alifatiche. Separazioni che di solito si ottengono su un etere corona chirale o CSP del tipo a scambio di ligandi sono possibili anche sui CHIROBIOTIC® T e T2, ma in fasi mobili molto più semplici, come acqua-alcol. Sono stati inoltre risolti tutti i betabloccanti (amminoalcol) noti e le diidrocumarine. CHIROBIOTIC® T e T2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori della particella di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: teicoplanina
  • Intervallo operativo di pH: 3,8 - 6,8
  • Diametro delle particelle: 5, 10 or 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
FAQ sui prodotti CHIROBIOTIC
Bibliografia di riferimento sui prodotti CHIROBIOTIC
Articoli sui prodotti chirali
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zahid Ali et al.
Journal of chromatography. A, 1052(1-2), 199-204 (2004-11-06)
The solvation parameter model is used to characterize the retention properties of a 3-aminopropylsiloxane-bonded (Alltima amino), three 3-cyanopropylsiloxane-bonded (Ultrasphere CN, Ultremex-CN and Zorbax SB-CN), a spacer bonded propanediol (LiChrospher DIOL) and a multifunctional macrocyclic glycopeptide (Chirobiotic T) silica-based stationary phases
Balázs Visegrády et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 53(1-3), 15-24 (2002-10-31)
This contribution deals with comparative studies on the chiral separation of thiazide diuretics using cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) (Chiralcel OD-RH), cellulose tris(4-methylbenzoate) (Chiralcel OJ-R) and teicoplanin (Chirobiotic T) phases. All columns showed good chiral recognition ability for this class of compounds. Out
Felikss Mutulis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5787-5810 (2007-07-10)
Two hundred and ten tertiary amides were prepared on solid phase. Diamines were coupled to activated carboxylated Wang polymer, and the polymeric substituted benzyloxycarbonyl protected diamines obtained were reacted with aldehydes or ketones in trimethyl orthoformate giving resin attached Schiff
B Mistry et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 758(2), 153-161 (2001-08-07)
A sensitive and stereoselective high-performance liquid chromatographic assay for the determination of the enantiomers of metoprolol (R- and S-) and the diastereoisomers of alpha-hydroxymetoprolol (IIA, IIB) in plasma is reported. Chromatography involved direct separation of enantiomers using a Chirobiotic T
Berit P Jensen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 865(1-2), 48-54 (2008-03-07)
A stereoselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry assay was developed and validated for quantification of S- and R-metoprolol at concentrations of 0.5-50 microg/L in human plasma. Metoprolol was extracted from plasma by liquid-liquid extraction with ethyl acetate (82% recovery). Chromatographic separation