Documenti fondamentali
11023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Vancomycin Chiral Column
Scegli un formato
1 EA
2.160,00 €
2.160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
2.160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale V Astec® CHIROBIOTIC®, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC Column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
80-110 bar pressure (1200-1500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Molecole neutre, ammidi, acidi, esteri e ammine esibiscono notevole selettività enantiomerica su queste CSP basate su vancomicina. Un′ampia varietà di ammine secondarie e terziarie sono state separate su CHIROBIOTIC® V in modalità ionica polare. La CHIROBIOTIC® V ha esibito molte delle caratteristiche separative di fasi stazionarie basate su proteine ma con eccezionale stabilità e capacità molto più alta di campionamento. Certi analiti chirali sono stati risolti che non erano stati citati come separati su nessun′altra fase stazionaria. CHIROBIOTIC® V e V2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori della particella di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: Vancomicina
  • Intervallo operativo di pH: 3,5 - 7,0
  • Diametro della particella: 5, 10 o 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) o 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Applicazioni
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of UFLC-MS/MS combined with Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column for the enantioselective analysis of various therapeutic agents in rat plasma, providing a crucial methodological advancement for pharmacokinetic research ( Zhang et al., 2016).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sherri L MacLeod et al.
Journal of chromatography. A, 1170(1-2), 23-33 (2007-10-05)
A reversed-phase enantioselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS) method was developed to measure enantiomer fractions (EF) and concentrations of pharmaceuticals in wastewater. Enantiomer resolution of six beta-blockers (atenolol, metoprolol, nadolol, pindolol, propranolol, and sotalol) along with two selective serotonin re-uptake
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Ana R Ribeiro et al.
Chemosphere, 95, 589-596 (2013-11-05)
Microbial degradation is the most important process to remove organic pollutants in Waste Water Treatment Plants. Regarding chiral compounds this process is normally enantioselective and needs the suitable analytical methodology to follow the removal of both enantiomers in an accurate
Hisham Hashem et al.
Journal of chromatography. A, 1218(38), 6727-6731 (2011-08-23)
In this study, a method for enantioseparation of terbutaline and salbutamol was established using Chirobiotic V column as a stationary phase. Polar ionic mode applying mobile phase containing ammonium nitrate in 100% ethanol, pH 5.1 was found to give the
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)