Documenti fondamentali
10471
Supelco
Adsorbente Carboxen®
matrix Carboxen® 1003, 40-60 mesh, bottle of 10 g
Scegli un formato
10 G
626,00 €
626,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
626,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
23201100
626,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
Carboxen®
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 10 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~1000 m2/g
Matrice
Carboxen® 1003
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
40-60 mesh
Dimensione pori
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.28 cm3/g macroporosity
~0.38 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
Densità
~0.49 g/mL (free fall density)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Gli adsorbenti a base di carboni sintetici Carboxen® sono resine derivatizzate altamente ingegnerizzate a partire da precursori polimerici. Queste particelle non si deformano plasticamente come le resine e, a differenza dei carboni attivi, non generano particelle fini. Sono materiali che vengono spediti e conservati in condizioni asciutte. Queste resine derivatizzate aggiungono valore ad un ampio spettro di applicazioni di purificazione in quanto in grado di eliminare le impurezze dovute a molecole di piccole come di grandi dimensioni. Esse trovano impiego in processi di purificazione sia di fasi gassose sia di fasi liquide. A titolo di esempio, possiamo menzionare: la rimozione di catalizzatori omogenei da ingredienti farmaceutici attivi (API); in ambito biochimico, la rimozione da anticorpi monoclonali (mAb) di impurezze ad alto rischio quali le proteine provenienti dalle cellule ospite, la rimozione di metalli pesanti tossici, la purificazione di molecole clorurate o la rimozione di estraibili e rilasciabili. I pori a forma di cono determinano un miglioramento delle proprietà termodinamiche e cinetiche sia per quanto riguarda l′adsorbimento sia per quanto riguarda il desorbimento. I materiali adsorbenti della famiglia Carboxen® si differenziano tra loro quanto alla composizione percentuale relativa delle strutture dei pori (micro, meso e macro), alle dimensioni dell′area superficiale ed al valore del pH superficiale.
Carboxen® 1003 was used for the adsorption of lipopolysaccharides (LPS) as it can accommodate large LPS and their agglomerates.
Carboxen® Adsorbent is ideally used for solid-phase microextraction (SPME).[1] It is highly efficient in extraction of small polar molecules from aqueous solution.[2]
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
  • Sferiche
  • Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
  • Stabili fino a 400 °C
  • Elevata purezza
  • Facili da impaccare
  • Stabili su tutta la scala del pH
  • Non creano contropressioni
  • Elevata resistenza allo shock osmotico
  • Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
Altre note
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai Carboni adsorbenti
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Adsorption of lipopolysaccharide on carbon sieves.
Gun'Ko VM, et al.
Carbon, 44 (7), 1258-1262 (2006)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Shih-Wei Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 991(1), 1-11 (2003-04-22)
The solid-phase microextraction (SPME) device was used as a time-weighted average (TWA) sampler for ethylene oxide. Carboxen/polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) fiber was used and hydrogen bromide (HBr) was loaded onto the fiber. The SPME fiber assembly was then inserted into PTFE tubing
Articoli
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.