Documenti fondamentali
10269
Supelco
Adsorbente Carboxen®
matrix Carboxen® 569, 20-45 mesh, bottle of 10 g
Scegli un formato
10 G
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
115,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
23201100
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
Carboxen®
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 10 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~485 m2/g
Matrice
Carboxen® 569
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
20-45 mesh
Dimensione pori
~0.10 cm3/g macroporosity
~0.14 cm3/g mesoporosity
~0.20 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
Densità
~0.61 g/mL (free fall density)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Gli adsorbenti a base di carboni sintetici Carboxen® sono resine derivatizzate altamente ingegnerizzate a partire da precursori polimerici. Queste particelle non si deformano plasticamente come le resine e, a differenza dei carboni attivi, non generano particelle fini. Sono materiali che vengono spediti e conservati in condizioni asciutte. Queste resine derivatizzate aggiungono valore ad un ampio spettro di applicazioni di purificazione in quanto in grado di eliminare le impurezze dovute a molecole di piccole come di grandi dimensioni. Esse trovano impiego in processi di purificazione sia di fasi gassose sia di fasi liquide. A titolo di esempio, possiamo menzionare: la rimozione di catalizzatori omogenei da ingredienti farmaceutici attivi (API); in ambito biochimico, la rimozione da anticorpi monoclonali (mAb) di impurezze ad alto rischio quali le proteine provenienti dalle cellule ospite, la rimozione di metalli pesanti tossici, la purificazione di molecole clorurate o la rimozione di estraibili e rilasciabili. I pori a forma di cono determinano un miglioramento delle proprietà termodinamiche e cinetiche sia per quanto riguarda l′adsorbimento sia per quanto riguarda il desorbimento. I materiali adsorbenti della famiglia Carboxen® si differenziano tra loro quanto alla composizione percentuale relativa delle strutture dei pori (micro, meso e macro), alle dimensioni dell′area superficiale ed al valore del pH superficiale.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
  • Sferiche
  • Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
  • Stabili fino a 400 °C
  • Elevata purezza
  • Facili da impaccare
  • Stabili su tutta la scala del pH
  • Non creano contropressioni
  • Elevata resistenza allo shock osmotico
  • Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
Altre note
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai Carboni adsorbenti
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
RSC Chromatography Monographs
Pawliszyn J. et al.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Evaluation of Carboxen carbon molecular sieves for trapping replacement chlorofluorocarbons.
O'Doherty SJ, et al.
Journal of Chromatography A, 630 (1), 265-274 (1993)
Louise Urruty et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(11), 3129-3136 (2002-05-16)
To provide an efficient and running analytical tool to strawberry plant breeders who have to characterize and compare the aromatic properties of new cultivars to those already known, a HS-SPME/GC-MS analysis method has been coupled with a statistical treatment method
Noushin Rastkari et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(14-15), 1568-1574 (2009-04-28)
Carbon nanotubes (CNTs) are a kind of new carbon-based nano-materials which have drawn great attention in many application fields. The potential single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) as solid-phase microextraction (SPME) adsorbents for the preconcentration of environmental pollutants have been investigated in
Julien Januszkiewicz et al.
Journal of chromatography. A, 1195(1-2), 16-24 (2008-05-23)
A headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) method was developed using experimental designs to quantify the flavor of commercial Cheddar cheese and enzyme-modified Cheddar cheese (EMCC). Seven target compounds (dimethyl disulfide, hexanal, hexanol, 2-heptanone, ethyl hexanoate