Documenti
10477-U
Supelco
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
Sinonimo/i:
carbon adsorbent, GCB, 60-80 mesh
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Adsorbente Carboxen®, matrix Carboxen® 1000, 40-60 mesh, bottle of 50 g
Nome Commerciale
Carboxen®
Forma fisica
powder
Confezionamento
bottle of 50 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~1200 m2/g
Matrice
Carboxen® 1000
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
40-60 mesh
Dimensione pori
~0.16 cm3/g mesoporosity
~0.25 cm3/g macroporosity
~0.44 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
Densità
~0.50 g/mL (free fall density)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Gli adsorbenti a base di carboni sintetici Carboxen® sono resine derivatizzate altamente ingegnerizzate a partire da precursori polimerici. Queste particelle non si deformano plasticamente come le resine e, a differenza dei carboni attivi, non generano particelle fini. Sono materiali che vengono spediti e conservati in condizioni asciutte. Queste resine derivatizzate aggiungono valore ad un ampio spettro di applicazioni di purificazione in quanto in grado di eliminare le impurezze dovute a molecole di piccole come di grandi dimensioni. Esse trovano impiego in processi di purificazione sia di fasi gassose sia di fasi liquide. A titolo di esempio, possiamo menzionare: la rimozione di catalizzatori omogenei da ingredienti farmaceutici attivi (API); in ambito biochimico, la rimozione da anticorpi monoclonali (mAb) di impurezze ad alto rischio quali le proteine provenienti dalle cellule ospite, la rimozione di metalli pesanti tossici, la purificazione di molecole clorurate o la rimozione di estraibili e rilasciabili. I pori a forma di cono determinano un miglioramento delle proprietà termodinamiche e cinetiche sia per quanto riguarda l′adsorbimento sia per quanto riguarda il desorbimento. I materiali adsorbenti della famiglia Carboxen® si differenziano tra loro quanto alla composizione percentuale relativa delle strutture dei pori (micro, meso e macro), alle dimensioni dell′area superficiale ed al valore del pH superficiale.
Applicazioni
  • Evaluation of selected solid adsorbents for passive sampling of atmospheric oil and natural gas non-methane hydrocarbons: This study assesses different adsorbents including Carboxen for capturing non-methane hydrocarbons in the air, crucial for environmental monitoring and regulatory compliance (Helmig et al., 2022).
  • Application of Thin-Film Microextraction to Analyze Volatile Metabolites in A549 Cancer Cells: Discusses the application of Carboxen adsorbents in microextraction techniques for analyzing volatile compounds from cancer cells, demonstrating its utility in medical research and diagnostics (Filipiak et al., 2021).
  • Analysis of volatile organic compounds in indoor environments: The study uses Carboxen adsorbents for sampling and analysis of indoor air pollutants through gas chromatography, highlighting its application in improving indoor air quality and health (Veenaas et al., 2020).
  • New approach to resolve the humidity problem in VOC determination in outdoor air samples: This research addresses challenges in using Carboxen adsorbents for environmental VOC sampling, emphasizing improvements in the accuracy of air quality assessments (Maceira et al., 2017).
  • Measurement of breakthrough volumes of volatile chemical warfare agents on a poly(2,6-diphenylphenylene oxide)-based adsorbent: This paper evaluates the efficiency of Carboxen adsorbents in capturing chemical warfare agents, indicating its potential in security and environmental protection applications (Kanamori-Kataoka et al., 2015).
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
  • Sferiche
  • Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
  • Stabili fino a 400 °C
  • Elevata purezza
  • Facili da impaccare
  • Stabili su tutta la scala del pH
  • Non creano contropressioni
  • Elevata resistenza allo shock osmotico
  • Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
Altre note
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai Carboni adsorbenti
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Sebastien Allard et al.
Journal of chromatography. A, 1238, 15-21 (2012-04-13)
Trihalomethanes are predominantly formed during disinfection of water via reactions of the oxidant with natural organic matter. Even though chlorinated and brominated trihalomethanes are the most widespread organic contaminants in drinking water, when iodide is present in raw water iodinated
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used
Articoli
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.