ZMS1185
Anti-Z-DNA Antibody, clone Z22 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Z-Deoxyribonucleic acid
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Z22, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse, E. coli
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by ELISA with E. coli DNA and Human placental DNA.
ELISA Analysis: A Serial Dilution of this antibody detected E. coli Z-DNA and Human placental Z-DNA.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Z-DNA in mouse testis.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)