Vai a
D9663
Siero asinino
Sinonimo/i:
Siero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
160,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
donkey
Sterility:
non-sterile
Shipped in:
dry ice
160,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
donkey
Quality Segment
sterility
non-sterile
contains
preservative
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Il siero di asino viene raccolto da un branco di donatori normali. Il siero di asino normale può essere usato come agente bloccante o come controllo nei saggi immunologici. Al 5%-20%, è impiegato come agente bloccante in vari studi di immunocitochimica e immunoistochimica.[1]
Application
Il siero d'asino si usa:
  • come componente dei tamponi bloccanti per i saggi in immunofluorescenza;[2]
  • nel tampone fosfato salino (PBS) come agente bloccante;[2]
  • come agente bloccante nei saggi di immunocitochimica e immunoistochimica su campioni congelati;[3]
  • per prevenire il legame aspecifico nell'immunoistochimica con parvalbumina.[4]
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G9023R9133S3772
Siero asinino
Sigma-Aldrich
D9663
Siero asinino
Siero di capra
Sigma-Aldrich
G9023
Siero di capra
Siero
Sigma-Aldrich
R9133
Siero
Siero
Sigma-Aldrich
S3772
Siero
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
biological source
donkey
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
sheep
application(s)
research pathology
application(s)
research pathology
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Can this product be frozen and thawed without affecting the quality?
    1 risposta
    1. For continuous use, this product should be stored at 2-8 °C for up to one month. For extended storage, the solution may be frozen in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/293/677/d9663dat-ms.pdf
      Utile?
  2. where can I find the protocol to reconstitute this donkey serum
    1 risposta
    1. A protocol is not associated with this product. A preservative is added to this serum, making it unsuitable for cell culture. However, in blocking applications, it is typically used at a concentration of 5% - 20%. It may be helpful to view the 'Peer Reviewed Papers' and 'Protocols and Articles' section of the product detail page.
      Utile?
  3. Is heat inactivation required for D9663 in immunofluorescence (IF)? I found information stating that it is not necessary for immunohistochemistry (IHC). If this applies to IF as well, what is the reason behind it?
    1 risposta
    1. Donkey serum does not require heat inactivation for immunofluorescence. It is important to note that this is not a sterile product. While the lab may have routinely heat inactivated their serums for immunofluorescence, this is likely for worker safety rather than a specific requirement for performing immunofluorescence.
      Utile?
  4. Does donkey serum D9663-10ML require heat inactivation prior to immunohistochemical assay?
    1 risposta
    1. There is no need to heat inactivate donkey serum for blocking purposes.