Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
MABN92
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Iba1/AIF1
clone 20A12.1, from mouse
Sinonimo/i:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
Scegli un formato
25 μG
150,00 €
100 μG
505,00 €
150,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1177
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μG
150,00 €
100 μG
505,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
150,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1177
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20A12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIF1(199)
Descrizione generale
Il fattore antinfiammatorio da allotrapianto 1 (AIF-1), una proteina di 17 kDa legante il Ca(2+) contenente il motivo Ef-hand e inducibile da interferone-gamma (IFN-gamma), è codificata all′interno della regione genomica dell′HLA di classe III. È noto che la proteina AIF-1 è identica all′adattatore 1 legante il Ca(2+) ionizzato, al fattore 1 di risposta della microglia e a daintain. L′espressione di AIF-1 è per lo più limitata alla linea di discendenza dei macrofagi/monociti ed è aumentata dalle citochine, come l′INF-gamma. Risulta essere coinvolta nella funzione neuronale, nelle risposte infiammatorie, nel rigetto di trapianto, nell′autoimmunità e nell′attivazione e funzione dei macrofagi. È stato anche dimostrato che è espressa nei macrofagi e nelle cellule microgliali nelle malattie autoimmuni, come i modelli sperimentali di encefalomielite autoimmune e di neurite e uveite.
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente alla proteina Iba1/AIF1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-Iba1/AIF1 è un anticorpo mirato contro Iba1/AIF1 per l′uso nei saggi di WB e IH.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rilevare Iba1/AIF1 in 10 µg di lisato di tessuto timico di topo.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rilevare Iba1/AIF1 in 10 µg di lisato di tessuto timico di ratto.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:300 ha permesso di rivelare Iba/AIF1 in tessuto splenico umano.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare Iba/AIF1 in tessuto splenico di ratto.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto timico umano.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare Iba1/AIF1 in 10 µg di lisato di tessuto timico umano.
Descrizione del bersaglio
~17 kDa osservati
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonale di topo purificata, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di timo umano.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Barbara D'Angelo et al.
Neuropharmacology, 101, 13-23 (2015-09-20)
Hypoxic-ischaemic (HI) injury is an important cause of neurological morbidity in neonates. HI leads to pathophysiological responses, including inflammation and oxidative stress that culminate in cell death. Activation of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) and the signal transducer and activator
Macrophage Ablation Reduces M2-Like Populations and Jeopardizes Tumor Growth in a MAFIA-Based Glioma Model.
Gabrusiewicz, K; Hossain, MB; Cortes-Santiago, N; Fan, X; Kaminska, B; Marini, FC; Fueyo et al.
Neoplasia null
Rachel Waller et al.
PloS one, 14(1), e0210888-e0210888 (2019-01-27)
Deep subcortical lesions (DSCL) of the brain, are present in ~60% of the ageing population, and are linked to cognitive decline and depression. DSCL are associated with demyelination, blood brain barrier (BBB) dysfunction, and microgliosis. Microglia are the main immune
Kuan-I Lee et al.
Journal of neuroinflammation, 13(1), 92-92 (2016-04-29)
Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) channel plays an important role in pain and inflammation. However, little is known about the significance of the TRPA1 channel in the pathophysiology of Alzheimer's disease (AD). Wild-type (WT), TRPA1(-/-), amyloid precursor protein (APP)/presenilin
Aya Furusho et al.
Journal of the American Heart Association, 7(6) (2018-03-17)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a potentially life-threatening disease that is common in older individuals. Currently, therapeutic options are limited to surgical interventions. Although it has long been known that AAA tissue is enriched in B cells and immunoglobulins, their