Documenti fondamentali
Z765597
Tube rack for Benchmixer XL multi-tube vortexer
Holds 15 x 50 mL tubes
Scegli un formato
1 EA
50,30 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
50,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 15 x 50 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BV1010-500
Descrizione generale
Benchmixer XL vortexer head adapters to hold multiple tubes.
This rack enables the use of 15 x 50 mL tubes in the BenchMixer XL heavy-duty hands-free mixing vortex mixer. It is ideal for the QuEChERS pesticide analysis method.
Note legali
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)