Documenti fondamentali
Z742577
Workstation rack for 50 x 5 mL tubes
Scegli un formato
1 EA
60,10 €
60,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
60,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.78
60,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 50 x 5 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
Misura
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
Descrizione generale
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)