Documenti fondamentali
Z742710
BenchMixer XLQ QuEChERs Shaker/Vortexer, tube rack for 7 x 50 mL tubes, PP
Scegli un formato
1 EA
48,50 €
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
48,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Nome Commerciale
BenchMixer
tecniche
QuEChERS: suitable
Descrizione generale
Foam tube horizontal tube rack to hold 7x50ml tubes for QuEChERs applications in Benchmixer XLQ shaker/vortexer.
Note legali
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)