Documenti fondamentali
CLS6776
Corning® LSE vortex mixers
vortex mixer w/ standard tube head, 230 V, EU plug, 1/cs
Sinonimo/i:
laboratory mixer shaker, laboratory mixers, vortexers
Scegli un formato
1 EA
277,00 €
277,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
277,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.61
277,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 6776
Parametri
0-3400 rpm speed
Lungh. × Largh. × Alt.
14 cm × 16 cm × 13 cm
Peso
2.2 kg
Descrizione generale
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
  • Variable speed for gentle to vigorous mixing
  • Optimized counter balance for minimal vibration
  • Lightweight and portable
  • Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
  • Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
  • Touch and continuous mix modes
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)