Documenti fondamentali
Z740415
SecurTainer III specimen containers
size 90 mL
Scegli un formato
400 EA
309,70 €
309,70 €
Prezzo di listino326,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 EA
309,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
309,70 €
Prezzo di listino326,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene cap
polypropylene container
Confezionamento
pack of 400 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport C577-90W
Misura
90 mL
Descrizione generale
Chemically resistant and shatterproof, The SecurTainer III Specimen Containers are supplied with a leakproof screw cap, particularly important when transporting hazardous material. Ideal for transport and storage of urine, sputum and most liquids or particulate samples.
Containers are uniquely stackable, shatter resistant and are manufactured from virgin, high-clarity polypropylene. Available in many sizes from 20 to 120 ml. Containers and caps packaged separately in bags of 100. Non sterile. Functional temperature range: -90 °C to +100 °C.
Note legali
SecurTainer is a trademark of Simport
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)