Documenti fondamentali
Z740416
SecurTainer III specimen containers
size 120 mL
Scegli un formato
300 EA
292,00 €
292,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 EA
292,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
292,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene cap
polypropylene container
Confezionamento
pack of 300 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport C577-120W
Misura
120 mL
Descrizione generale
Chemically resistant and shatterproof, The SecurTainer III Specimen Containers are supplied with a leakproof screw cap, particularly important when transporting hazardous material. Ideal for transport and storage of urine, sputum and most liquids or particulate samples.
Containers are uniquely stackable, shatter resistant and are manufactured from virgin, high-clarity polypropylene. Available in many sizes from 20 to 120 ml. Containers and caps packaged separately in bags of 100. Non sterile. Functional temperature range: -90 °C to +100 °C.
Note legali
SecurTainer is a trademark of Simport
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)