Documenti fondamentali
CLS430179
Corning® polypropylene beaker
sterile, size 250 mL , beaker, container and lid, case of 100
Sinonimo/i:
plastic beakers, polypropylene beakers, storage containers
Scegli un formato
100 EA
401,00 €
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
401,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.13
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
container and lid
Confezionamento
pack of 1
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 430179
Misura
250 mL , beaker
Descrizione generale
Corning flexible polypropylene container with snap-on polyethylene lid serves as a beaker or storage container.
  • Container is graduated in both millilitres and ounces
  • Certified nonpyrogenic
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)