Documenti fondamentali
Z728365
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge adapters
Scegli un formato
1 EA
98,90 €
98,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
98,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
98,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1484
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1398, 1559 (buckets)
Categorie correlate
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)