Documenti fondamentali
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge adapters
Scegli un formato
1 EA
19,00 €
19,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
19,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
19,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 5 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1054-A
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)