Documenti fondamentali
Z653292
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
Scegli un formato
1 EA
25,80 €
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
25,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1462-A
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1617, 1619 (rotors)
Categorie correlate
Descrizione generale
  • compatible with rotors 1617 (Z665614), 1619 (Z657972) and 1717 (Z720151)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)