One 16 oz. tub of Lab-Sorb will absorb up to 50 liters of liquid. The material may be autoclaved and will retain any liquid during the process.
Z688444
Lab-Sorb™ starter kit
Variety Pack
Sinonimo/i:
spill control, spill granules
Scegli un formato
60,60 €
Scegli un formato
About This Item
60,60 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Contains 30 bags - 15 small, 10 medium, 5 large
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech SORB-2300
Descrizione generale
- 16 oz tub of Lab-Sorb granules
- 15 small bags
- 10 medium bags
- 5 large bags
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
I'm curious about if this is able to be autoclaved or if this could work with biohazardous waste for safe disposal of biohazardous liquids?
1 risposta-