Documenti fondamentali
Z688436
Lab-Sorb granules
absorbs aqueous or mixed aqueous and organic solvent waste
Sinonimo/i:
spill control, spill granules
Scegli un formato
16 OZ
42,70 €
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
16 OZ
42,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech SORB-1000
Descrizione generale
Lab-Sorb reduces the possibility of accidentally spilling liquid waste in the lab. It is easy to use. The simple four step process takes less than two minutes. Lab-Sorb granules can rapidly absorb aqueous or mixed aqueous and organic solvent waste.
Note legali
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)