Documenti fondamentali
Z168068
Sigma-Aldrich
Double eyewash safety station
Includes two 32oz polyethylene bottles with covered eye cups and discharge tube
Scegli un formato
1 EA
92,30 €
92,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
92,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
92,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F24868-0000
Descrizione generale
Molded plastic, wall-mountable backboard with two bottle wells, mirror, and instructions for use and maintenance in four languages (English, Spanish, French, and German). Includes two 32oz squeezable PE bottles with covered eye cups and discharge tube. Shipped empty.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)