Documenti fondamentali
Z401099
Sigma-Aldrich
Biohazard spill kit
Disposable, L × W × D 7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Sinonimo/i:
Biohazard Cleanup Kit, Hazardous Spill Kit, Spill Response Kit
Scegli un formato
1 EA
73,10 €
73,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
73,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
73,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Lungh. × largh. × prof.
7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Descrizione generale
Handles up to 2 gal spills of biohazardous materials. Disposable kit contains personal protective, spill pick up, and disposal items, and is packaged in a cardboard carton.
Contents:
1 x CPR clear mouth barrier
1 x plastic scoop
1 x pair nitrile gloves
1 x disposable, back fastening gown
1 x disposable dust mask with mouth shield
2 oz pack of congealing powder containing Potassium Polyacrylate
1 x disposable antiseptic towlette 3" x 6" active ingredient chloroxylrnol (0.5%)
1 x germicidal disposable wipe 5" x 8" active ingredients n-Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride (0.25%) & dimethyl benzyl ammonium chloride (0.25%)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)