Documenti fondamentali
634506
Mercsorb® mercury spill kit
For one-time use only
Scegli un formato
1 KIT
199,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
199,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione generale
Kit is designed to handle all stages of cleaning up mercury spills. Does not contain any chemicals designed to make the mercury less toxic or less dangerous. For one-time use only.
Contents:
  • Amalgamation powder
  • Indicator powder
  • Vapor suppressor, shaker bottle
  • Aspirator bottle
  • Waste collection bottle
  • Mixing tub with spatula
  • Chemical sponge
  • Nitrile gloves
  • Disposal bag and twist tie
  • Wisk on pan
Note legali
Mercsorb is a registered trademark of NPS Corp.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)