Documenti fondamentali
Z660035
Bandelin TICKOPUR R 33 cleaning concentrate
for use in ultrasonic baths
Sinonimo/i:
detergent
Scegli un formato
1 L
25,00 €
2 L
38,00 €
5 L
76,00 €
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
25,00 €
2 L
38,00 €
5 L
76,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
Produttore/marchio commerciale
Bandelin 830
Descrizione generale
Universal cleaner anti-corrosive for laboratory, service and industry, gentle cleaning, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oily and greasy residues, soot, ink, drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, sieves, pipettes, respirators, PC-boards, glasses. Caution with tin and zinc.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)