Documenti fondamentali
Z660051
Bandelin TICKOPUR R 27 cleaning concentrate
special acid cleaner for ultrasonic bath
Sinonimo/i:
low foaming detergent, ultrasonic bath detergent
Scegli un formato
1 L
47,00 €
2 L
83,00 €
5 L
188,00 €
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
47,00 €
2 L
83,00 €
5 L
188,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
Produttore/marchio commerciale
Bandelin 815
Disponibilità
available only in EU
Descrizione generale
Special acid cleaner for ultrasonic bath, concentrate - based on phosphoric acid, anti-corrosive, acid, pH 1.9 (1%), dosage 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Heavy mineral residues like chalk, silicate, phosphate, rust, cement, temper colors, metal oxides, grease and oil films etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, precious metals. Not for light and non-ferrous metals, tin and zinc.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)