Documenti fondamentali
Z151564
Sigma-Aldrich
Erado-Sol® liquid stain remover
weight 32 oz (964 g ), (bottle)
Scegli un formato
946 ML
33,60 €
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
946 ML
33,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Peso
32 oz (964 g ), (bottle)
Note legali
Erado-Sol is a registered trademark of Cambridge Diagnostic Products, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. will this remove water stains from wood
    1 risposta
    1. Erado-Sol® liquid stain remover is a product primarily designed for removing stains on fabrics and upholstery. It is not specifically formulated for removing water stains on wood. To effectively remove water stains from wood, it is recommended to use products specifically designed for that purpose.