Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 62,70 € |
Informazioni su questo articolo
62,70 €
vapor pressure
0.6 kPa
description
Electronic Solvents
form
liquid
color
colorless
bp
106.1-217.9 °C
Application
- It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
- It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description low curing temperature |
| form liquid | form liquid | form liquid | form viscous liquid (paste) |
| vapor pressure 0.6 kPa | vapor pressure <110 kPa ( 50 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| bp 106.1-217.9 °C | bp 101.3-191.1 °C | bp - | bp - |
| color colorless | color colorless | color dark brown to blue | color - |
| description Electronic Solvents | description Electronic Solvents | description Electrodes | description Electrodes |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
99.5 °F
Punto di infiammabilità (°C)
37.5 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
8000-41-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?