Documenti
Z742916
Detergente liquido privo di fosfati Liquinox®
3.8 L packs
Sinonimo/i:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
Confezionamento
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
tecniche
tissue culture: suitable
applicazioni
detection
Descrizione generale
Detergente anionico concentrato per la pulizia manuale e a ultrasuoni. Lavaggio libero per offrire risultati affidabili senza residui che possono interferire. Estremamente delicato e totalmente solubile in acqua dura e dolce. Autorizzato USDA. Diluire 1:100. pH 8,5.
Note legali
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3