Documenti fondamentali
Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
Scegli un formato
1 PKG
26,40 €
26,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
26,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
26,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE-LD
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 0.5 mL
graduations
with integrated bellows
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Lunghezza
133 mm
Capacità
1.5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Altre note
BR125410 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)