Documenti fondamentali
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
Scegli un formato
1 PKG
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
107,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE-LD
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
Confezionamento
pack of 250
pkg of 250
Produttore/marchio commerciale
BRAND 125400
Lunghezza
98 mm
Capacità
1.8 mL
Descrizione generale
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Altre note
BR125400 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)