Documenti fondamentali
Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
Scegli un formato
1 PKG
29,60 €
29,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
29,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
29,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE-LD
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Lunghezza
194 mm
Capacità
5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Altre note
BR125420 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)