Documenti fondamentali
BR747770
BRAND® pipette
withdraw volume 7 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Sinonimo/i:
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
Scegli un formato
500 EA
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
105,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 500
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 747770
withdraw volume measuring range
7 mL (including bulb)
Lunghezza
147 mm
Capacità
4 mL
D.E. puntale
3.2 mm
Descrizione generale
Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per mL. Ideal for aliquots. Can be deep-frozen in filled state or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip. The integrated pipetting bulb depresses easily, minimize fatigue from frequent pipetting.
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)