Z135062
Transfer pipette, polyethylene
general purpose blood bank, bulb draw 1.9 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
70,40 €
Scegli un formato
About This Item
70,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
155 mm
Capacità bulbo
1.9 mL
Diam. stelo
6.7 mm
Descrizione generale
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Confezionamento
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)