Documenti fondamentali
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
Sinonimo/i:
Disposable Transfer Pipette
Scegli un formato
500 EACH
51,40 €
51,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
51,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
51,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 0.25 mL
Confezionamento
pack of 500 ea (bulk packed)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS206371A
Capacità
5 mL
Volume d’esercizio
1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caratteristiche e vantaggi
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)