Z328936
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 8 mm, bar diam. 3 mm
Scegli un formato
41,50 €
Scegli un formato
About This Item
41,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
cylindrical
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137104
BRAND
Lunghezza
8 mm
Diam. ancoretta
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)