Z328650
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 10 mm, bar diam. 3 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Stirring rods
Scegli un formato
50,00 €
Scegli un formato
About This Item
50,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
cylindrical
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137108
Lunghezza
10 mm
Diam. ancoretta
3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)