Documenti fondamentali
27509
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
Scegli un formato
100 EA
300,00 €
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccordi
thread for 20-400
Descrizione generale
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)