Documenti fondamentali
Z420212
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 1/2 in. × 1/8 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 PKG
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37112-0012
Misura
1/2 in. × 1/8 in.
Descrizione generale
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Applicazioni
Spinbar® disposable magnetic stirring bar is suitable for single-use applications to avoid contamination or for radioactive reagents mixing.
Caratteristiche e vantaggi
Spinbar® disposable magnetic stirring bar provides the following benefits:
  • Autoclave-friendly
  • Multifaceted magnetic bar surface offers high turbulance.
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)