253189
Tris(diethylamino)phosphine
97%
Sinonimo/i:
Hexaethyltriamidophosphite, Hexaethyltriaminophosphine, Phosphorous acid tris(diethylamide), Tris(N,N-diethylamino)phosphine, Tris(diethylamido)phosphine, Hexaethylphosphorous triamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
80-90 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C12H30N3P/c1-7-13(8-2)16(14(9-3)10-4)15(11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
FDIOSTIIZGWENY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 1,1′-Dialkylisoindigo derivatives by reacting with various 1-alkylisatins via deoxygenation reaction.
- 1-Aminomethylisatins by treating with isatin and primary and secondary amines.
It can also be used in the deoxygenation of some cyclic α-diketones using fullerene C60.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La piattaforma Catalexis aumenta le potenzialità della catalisi, ottimizzando digitalmente la scelta dei catalizzatori e consentendo di identificare i leganti fosfinici più efficaci per le reazioni di accoppiamento incrociato.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.