Z326402
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
Scegli un formato
61,80 €
Scegli un formato
About This Item
61,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37403
Campo di misura del volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
20 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)