Documenti fondamentali
Z306401
Volac® volumetric flask
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, certificate
Scegli un formato
5 EA
68,40 €
68,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
68,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
68,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
Giunto
joint ST/NS neck10/19
joint stopper10
Caratteristiche
certificate
class A
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Poulton & Graf
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
20 mL
Descrizione generale
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Note legali
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)