Documenti fondamentali
Z326445
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinonimo/i:
BRAND Volumetric Flask, Volumetric Flask with Stopper
Scegli un formato
2 EA
65,60 €
65,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
65,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
65,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck14/23
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37407
Campo di misura del volume
100 mL, accuracy: 0.1 mL
Capacità
100 mL
Descrizione generale
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
Altre note
BR37407 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)