Z327069
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint ST/NS neck14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
100 mL, accuracy: 0.1 mL
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)