Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass
Products
Categoria del prodotto
flasks (11)
Marchio
Sigma-Aldrich (1)
Produttore
Capacità (mL)
Classe della vetreria
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-11 of 11
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z326445
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326399
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326437
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326488
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326402
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326380
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326453
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326410
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326496
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 1000 mL, accuracy: 0.4 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326429
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z326461
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, PP stopper, amber glass,
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL