Documenti fondamentali
Z325562
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
AR-Glass
Descrizione
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Caratteristiche
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27079
Capacità
25 mL
Descrizione generale
AR-Glas®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Altre note
BR27079 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.