BR145505
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 35 mm
Sinonimo/i:
Funnels
Scegli un formato
8,40 €
Scegli un formato
About This Item
8,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
for rapid filtration
Produttore/marchio commerciale
BRAND 145505
Diametro
35 mm
Diam. stelo × lung.
6 mm × 35 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)