Z3003
Zardaverine
powder, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(4-Difluoromethoxy-3-methoxyphenyl)-3(2H)-pyridazinone
Scegli un formato
175,00 €
Scegli un formato
About This Item
175,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Zardaverine,
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1OC(F)F)C2=NNC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H10F2N2O3/c1-18-10-6-7(2-4-9(10)19-12(13)14)8-3-5-11(17)16-15-8/h2-6,12H,1H3,(H,16,17)
HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
rat ... Pde2a(81743) , Pde4a(25638)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?