WH0055129M1
Monoclonal Anti-TMEM16K antibody produced in mouse
clone 2B12-1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC47890, Anti-hypothetical protein FLJ10375
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B12-1A11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANO10(55129)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MLLGAEAVGLVKECNDNTMRAFTYRTRQNFKGFDDNNDDFLTMAECQFIIKHELENLRAKDEKMIPGYPQAKLYPGKSLLRRLLTSGIVIQVFPLHDSEALKKLEDTWYTRFALKYQPIENHRLESAYQNHLILKVLVFNFLNCFASLFYIAFVLKDMKLLRQSLATLLITSQILNQIMESFLPYWLQRKHGVRVKRKVQALKADIDATLYEQVILEKEMGTYLGTFDDYLELFLQFGYVSLFSCVYPLAAAFAVLNNFTEVNSDALKMCRVFKRPFSEPSANIGVWQLAFEMMSVISVVTNCALIGMSPQVNAAFPESKADLILIVVAVEHALLALKFILAFAIPDKPRHIQMKLARLEFESLEALKQQQMKLVTENLKEEPMESGKEKAT
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)