Vai a
MABE282
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
Sinonimo/i:
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μg
Spedizione prevista il03 giugno 2026daMerck S.p.A
467,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
9E10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, WB
Citations:
23
467,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-c-Myc, clone 9E10, clone 9E10, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
c-Myc (bHLHe39) è un fattore trascrizionale che regola l'espressione di diversi geni coinvolti in vari processi quali apoptosi, differenziamento cellulare e proliferazione cellulare. La forma attiva di c-Myc forma un complesso con la proteina MAX tramite il motivo helix-loop-helix leucine zipper (bHLHLZ), posto nell'estremità C-terminale. L'eterodimero c-Myc-MAX interagisce con una serie di altre proteine correlate alla trascrizione, tra cui TRRAP, p107 e Miz-1; inoltre c-Myc-MAX regola indirettamente l′acetilazione degli istoni coinvolta nel rimodellamento della cromatina, aumentando l'accessibilità dei complessi trascrizionali alle sequenze di DNA bersaglio. L'espressione di c-Myc è controllata da fattori di crescita. Diversi studi hanno riportato un’alterata espressione di c-Myc in vari tipi di cancro, incluso il linfoma di Burkitt.
~51 kDa osservati. Uniprot descrive due isoforme visualizzabili a~49 kDa e ~51 kDa
Immunogen
Peptide lineare corrispondente al c-Myc umano.
Application
Analisi mediante Western blotting: un lotto rappresentativo usato da un laboratorio indipendente ha rilevato c-Myc in diversi lisati cellulari (Evan, G. I., et al. (1985). Mol Cell Biol. 5(12):3610-3616).
Immunoprecipitazione della cromatina: un lotto rappresentativo usato da un laboratorio indipendente ha rilevato c-Myc in analisi di ChIP (Sanyal, K., et al. (2004). Proc Natl Acad Sci USA. 101(31):11374-11379).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-c-Myc, clone 9E10, è un anticorpo monoclonale di topo per il rilevamento di c-Myc (noto anche come Myc proto-oncogene protein, HLHe39, Transcription factor p64) validato per l′uso in WB e ChIP.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonale di topo purificata, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Testato in Western blotting su lisati di cellule HeLa.
Western blotting: una concentrazione pari a 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato c-Myc in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4700448WH0004609M2SAB4501941
species reactivity
human
species reactivity
human, fusion proteins in all species
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
1G7, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
ELISA: 1:40000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-c-Myc, clone 9E10
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c