This product is not tested for solubility. However, cobra venom is reportedly soluble at 20 mg/mL in water to yield a clear to slightly hazy solution. Store the solution in aliquots - 20°C or -80°C.
V9125
Snake venom from Naja naja kaouthia
Sinonimo/i:
Thailand Cobra
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the solubility of this product in water and or PBS?
1 risposta-